2,3,4,5,6-Pentafluorotoluene ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
P1408-25G P1408-5G
TCIAP1408-25GEA 2775 SEK
TCIAP1408-25G TCIAP1408-5G
2,3,4,5,6-Pentafluorotoluene ≥98.0%
2,3,4,5,6-Pentafluorotoluene
Formel: C₇H₃F₅
Kokpunkt: 116 - 117 °C (1013 hPa)
Densitet: 1,439 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 34°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00000298
CAS nummer: 771-56-2
EINECS: 212-233-7
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa448ab1ddf8705019623112c36990ff6b467efd&vid=c99d8a942a93992eb244991e1bc3c24fd331209b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %