3-Fluorotoluene ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 1-Fluoro-3-methylbenzene
F0040-25ML F0040-500ML
TCIAF0040-25MLEA 215 SEK
TCIAF0040-25ML TCIAF0040-500ML
3-Fluorotoluene ≥99.0%
3-Fluorotoluene
Formel: C₇H₇F
MW: 110,13 g/mol
Kokpunkt: 115°C
Smältpunkt: –88 °C
Densitet: 0,9986 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 9°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000339
CAS nummer: 352-70-5
EINECS: 206-524-8
UN: 2388
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04207
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6c2d83a89da4d88ba15339c0de3485e6d42170d&vid=98d8491353cc91829014ed2ce7df56b9e82f40e0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %