2-Fluorotoluene ≥99.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
1-Fluoro-2-methylbenzene, o-Fluorotoluene
F0039-25ML
F0039-500ML
TCIAF0039-25MLEA
215
SEK
TCIAF0039-25ML
TCIAF0039-500ML
2-Fluorotoluene ≥99.0%
2-Fluorotoluene
Formel:
C₇H₇F MW: 110.13 g/mol Kokpunkt: 114°C Smältpunkt: -62 Flampunkt: 12°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000322 CAS nummer: 95-52-3 EINECS: 202-428-5 UN: 2388 ADR: 3 II Merck Index: 13,04207 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |