α,α,α,2-Tetrafluorotoluene ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
F0389-25G
F0389-5G
TCIAF0389-25GEA
525
SEK
TCIAF0389-25G
TCIAF0389-5G
α,α,α,2-Tetrafluorotoluene ≥98.0%
α,α,α,2-Tetrafluorotoluene
Formel:
C₇H₄F₄ Kokpunkt: 116°C Densitet: 1,293 g/cm³ (26 °C) Flampunkt: 17°C |
MDL Number:
MFCD00000374 CAS nummer: 392-85-8 EINECS: 206-880-4 UN: 1993 ADR: 3,II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |