3-Methoxybenzyl chloride ≥96.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
1-(Chloromethyl)-3-methoxybenzene, 3-(Chloromethyl)anisole
M0820-25G
M0820-5G
TCIAM0820-25GEA
775
SEK
TCIAM0820-25G
TCIAM0820-5G
3-Methoxybenzyl chloride ≥96.0%
3-Methoxybenzyl chloride
Formel:
C₈H₉ClO MW: 156.61 g/mol Kokpunkt: 125°C Flampunkt: 101°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00000907 CAS nummer: 824-98-6 EINECS: 212-541-1 UN: 3265 ADR: 8 II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |