3-Chloro-4-nitrotoluene ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
C2277-25G
C2277-5G
TCIAC2277-25GEA
1150
SEK
TCIAC2277-25G
TCIAC2277-5G
3-Chloro-4-nitrotoluene ≥98.0%
3-Chloro-4-nitrotoluene
Formel:
C₇H₆ClNO₂ Kokpunkt: 101°C Smältpunkt: 24 °C Densitet: 1,324 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD02683043 CAS nummer: 38939-88-7 EINECS: 254-199-6 UN: 3457 ADR: 6.1,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Orange to Green powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |