2-Chloro-6-nitrotoluene ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
C0230-25G C0230-500G
TCIAC0230-25GEA 230 SEK
TCIAC0230-25G TCIAC0230-500G
2-Chloro-6-nitrotoluene ≥99.0%
2-Chloro-6-nitrotoluene
Formel: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Kokpunkt: 241°C
Smältpunkt: 35…37 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007205
CAS nummer: 83-42-1
EINECS: 201-475-9
UN: 3457
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d91d7416019b800d9f3b4ac8574b5809ab5ff57&vid=fa8daaaa3527bc3c885d4ab6b91b9a365b233d19&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %