4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 1-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α-α-α-trifluoro-3-nitrotoluene, 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
C0225-25G C0225-500G
TCIAC0225-25GEA 365 SEK
TCIAC0225-25G TCIAC0225-500G
4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride ≥97.0%
4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
Kokpunkt: 222°C
Smältpunkt: –3 °C
Densitet: 1,535 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 101°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007084
CAS nummer: 121-17-5
EINECS: 204-451-6
UN: 2307
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19ccff8f08c9afd681505eb46dd0eb90a10e611f&vid=250989aaf4530e506b59db3c679f8d817e323473&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %