2-Chloro-5-fluorotoluene ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
C1537-25G
C1537-5G
TCIAC1537-25GEA
1200
SEK
TCIAC1537-25G
TCIAC1537-5G
2-Chloro-5-fluorotoluene ≥97.0%
2-Chloro-5-fluorotoluene
Formel:
C₇H₆ClF Kokpunkt: 156 °C (1013 hPa) Densitet: 1,18 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00040853 CAS nummer: 33406-96-1 EINECS: 251-508-6 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |