4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
C0305-25G C0305-500G
TCIAC0305-25GEA 215 SEK
TCIAC0305-25G TCIAC0305-500G
4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0%
4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene
Formel: C₇H₄ClF₃
Kokpunkt: 140°C
Smältpunkt: –36 °C
Densitet: 1,346 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 43°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00000627
CAS nummer: 98-56-6
EINECS: 202-681-1
UN: 2234
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03cb9a13407b9cccd5271e21abc18a7c69d14dc9&vid=652bde865f0c4b50bdcdb174757e5a9f81bf1f0c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %