2-Chloro-4-fluorotoluene ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
C1227-25G
C1227-500G
TCIAC1227-25GEA
270
SEK
TCIAC1227-25G
TCIAC1227-500G
2-Chloro-4-fluorotoluene ≥98.0%
2-Chloro-4-fluorotoluene
Formel:
C₇H₆ClF Kokpunkt: 153°C Densitet: 1,1972 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 50°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000572 CAS nummer: 452-73-3 EINECS: 207-209-8 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |