4-Chloro-2-fluorotoluene ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
C1513-25G C1513-250G
TCIAC1513-25GEA 365 SEK
TCIAC1513-25G TCIAC1513-250G
4-Chloro-2-fluorotoluene ≥98.0%
4-Chloro-2-fluorotoluene
Formel: C₇H₆ClF
Kokpunkt: 153 °C (1013 hPa)
Densitet: 1,184 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 51°C
MDL Number: MFCD00000571
CAS nummer: 452-75-5
EINECS: 207-210-3
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e019b1c911e75fa8485e12d0d84a209165f3df33&vid=5f31f79808258c411f9b1c42a27993942d764b44&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %