3-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥90.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 1-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-Chlorobenzotrifluoride
C0304-25G C0304-500G
TCIAC0304-25GEA 230 SEK
TCIAC0304-25G TCIAC0304-500G
3-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥90.0%
3-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene
Formel: C₇H₄ClF₃
MW: 180,56 g/mol
Kokpunkt: 139°C
Smältpunkt: –56 °C
Densitet: 1,331 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 36°C
MDL Number: MFCD00000594
CAS nummer: 98-15-7
EINECS: 202-642-9
UN: 2234
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33a183d1ec5be63dca5c0047a8c4c0744694db5f&vid=8959dabb6d05c5fdf41c90e6aa46ca9a900b50df&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %