2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 1-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Chlorobenzotrifluoride
C0303-25G C0303-500G
TCIAC0303-25GEA 245 SEK
TCIAC0303-25G TCIAC0303-500G
2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0%
2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene
Formel: C₇H₄ClF₃
MW: 180,56 g/mol
Kokpunkt: 153°C
Smältpunkt: –5 °C
Densitet: 1,379 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 59°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000561
CAS nummer: 88-16-4
EINECS: 201-805-1
UN: 2234
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fca0eb81a9920301662ba783b5074f263a393e23&vid=c136d82f458ff5a9ad636140e43e49fc90edafdb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %