4-Fluorobenzyl chloride ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
F0204-25G F0204-500G
TCIAF0204-25GEA 445 SEK
TCIAF0204-25G TCIAF0204-500G
4-Fluorobenzyl chloride ≥98.0%
4-Fluorobenzyl chloride
Formel: C₇H₆ClF
Kokpunkt: 185°C
Smältpunkt: –18 °C
Densitet: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 60°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000913
CAS nummer: 352-11-4
EINECS: 206-516-4
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f24c0f2e9018d863f94560d36e7d01bcdcd65e03&vid=61829482a0e81b43ca197777c3965bf7a81be84a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %