α-Chloro-3-fluorotoulene ≥95.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-3-fluorobenzene, α-Chloro-m-fluorotoulene, 3-Fluorobenzyl chloride
F0210-25G F0210-5G
TCIAF0210-25GEA 910 SEK
TCIAF0210-25G TCIAF0210-5G
α-Chloro-3-fluorotoulene ≥95.0%
α-Chloro-3-fluorotoulene
Formel: C₇H₆ClF
Kokpunkt: 180°C
Densitet: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 58°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000904
CAS nummer: 456-42-8
EINECS: 207-264-8
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73b0a81c400b39f2962326a0ee1001cd8e39a0db&vid=7e794d642c99ea192ba29debd8af981a5cab9eac&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %