α,α,α,2-Tetraklortoluen ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
2-Klorbenzotriklorid
C0586-25G
C0586-500G
TCIAC0586-25GEA
215
SEK
TCIAC0586-25G
TCIAC0586-500G
α,α,α,2-Tetraklortoluen ≥98.0%
α,α,α,2-Tetraklortoluen
Formel:
C₇H₄Cl₄ MW: 229,92 g/mol Kokpunkt: 264 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 29…31 °C Densitet: 1,5187 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00000788 CAS nummer: 2136-89-2 EINECS: 218-377-7 UN: 1759 ADR: 8,III |
Specifikation testresultat
Appearance | White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |