α,2,4-Trichlorotoluene ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
2,4-Dichlorobenzyl chloride, 1-(Chloromethyl)-2,4-dichlorobenzene, 1,3-Dichloro-4-(chloromethyl)benzene, 2,4-Dichloro-1-(chloromethyl)benzene
T0400-25G
T0400-500G
TCIAT0400-25GEA
215
SEK
TCIAT0400-25G
TCIAT0400-500G
α,2,4-Trichlorotoluene ≥98.0%
α,2,4-Trichlorotoluene
Formel:
C₇H₅Cl₃ Kokpunkt: 248°C Densitet: 1,406 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000895 CAS nummer: 94-99-5 EINECS: 202-381-0 UN: 3265 ADR: 8,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |