2,6-Dichlorotoluene ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 1,3-Dichloro-2-methylbenzene
D0422-25G D0422-500G D0422-100G
TCIAD0422-25GEA 215 SEK
TCIAD0422-25G TCIAD0422-500G TCIAD0422-100G
2,6-Dichlorotoluene ≥99.0%
2,6-Dichlorotoluene
Formel: C₇H₆Cl₂
MW: 161,03 g/mol
Kokpunkt: 198°C
Smältpunkt: 2 °C
Densitet: 1,2686 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 92°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000576
CAS nummer: 118-69-4
EINECS: 204-269-7
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e90a0be064a890eeb66be50279c08bd64efdf89&vid=c8acee5c22e57dbdd157af810b9df1ae9dee0768&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %