3,4-Dichlorotoluene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: 1,2-Dichloro-4-methylbenzene
D0426-25G D0426-500G
TCIAD0426-25GEA 230 SEK
TCIAD0426-25G TCIAD0426-500G
3,4-Dichlorotoluene ≥98.0%
3,4-Dichlorotoluene
Formel: C₇H₆Cl₂
MW: 161,03 g/mol
Kokpunkt: 205°C
Smältpunkt: –15,2 °C
Densitet: 1,2564 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 118°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000556
CAS nummer: 95-75-0
EINECS: 202-447-9
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee4cf23cac7384c4f587bbac9c6938343d7c5cb8&vid=56df018113d689934b6cc8c03bf4182ffc6bca1f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %