6-Nitro-o-toluic acid ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
M1002-10G
M1002-25G
TCIAM1002-10GEA
575
SEK
TCIAM1002-10G
TCIAM1002-25G
6-Nitro-o-toluic acid ≥98.0%
6-Nitro-o-toluic acid
Formel:
C₈H₇NO₄ Kokpunkt: 353 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 151…153 °C |
MDL Number:
MFCD00007267 CAS nummer: 13506-76-8 EINECS: 236-833-3 |
|
Specifikation testresultat
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 155.0 to 158.0 deg-C |