4-Methoxyphenylacetone ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: 1-(p-Methoxyphenyl)-2-propanone, 1-(4-Methoxyphenyl)-2-propanone
M0675-100ML M0675-25ML
TCIAM0675-100MLEA 765 SEK
TCIAM0675-100ML TCIAM0675-25ML
4-Methoxyphenylacetone ≥97.0%
4-Methoxyphenylacetone
Formel: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Kokpunkt: 269°C
Smältpunkt: –15 °C
Densitet: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 101°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008773
CAS nummer: 122-84-9
EINECS: 204-578-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a82b12b6d2931b175e637e0ea60cc9153596c055&vid=062056751ea6a1534953172dc87de3403095329e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %