3-Methyl-1-phenyl-2-butanone ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
B1029-25ML B1029-5ML
TCIAB1029-25MLEA 3450 SEK
TCIAB1029-25ML TCIAB1029-5ML
3-Methyl-1-phenyl-2-butanone ≥98.0%
3-Methyl-1-phenyl-2-butanone
Formel: (C₆H₅)CH₂C(O)CH(CH₃)CH₃
MW: 162,23 g/mol
Kokpunkt: 240°C
MDL Number: MFCD00040487
CAS nummer: 2893-05-2
EINECS: 220-765-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b23957620c924480c13566dca7c5fa590895368&vid=13d1c7db71fe291fb86c04321823fa518510eafb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %