Isovalerophenone ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Isobutyl Phenyl ketone
I0296-25ML I0296-5ML
TCIAI0296-25MLEA 1625 SEK
TCIAI0296-25ML TCIAI0296-5ML
Isovalerophenone ≥99.0%
Isovalerophenone
Formel: (C₆H₅)C(O)CH₂CH(CH₃)CH₃
MW: 162,23 g/mol
Kokpunkt: 236°C
Smältpunkt: 2 °C
Densitet: 0,966 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 99°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00026486
CAS nummer: 582-62-7
EINECS: 209-489-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=428e5d56e1d402fb97e9df784edb6cf4195fb3e5&vid=428e5d56e1d402fb97e9df784edb6cf4195fb3e5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %