Benzylacetone ≥95.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 4-Phenyl-2-butanone, 4-Phenylbutan-2-one
B0405-25ML B0405-500ML
TCIAB0405-25MLEA 215 SEK
TCIAB0405-25ML TCIAB0405-500ML
Benzylacetone ≥95.0%
Benzylacetone
Formel: (C₆H₅)CH₂CH₂C(O)CH₃
MW: 148.2 g/mol
Kokpunkt: 115°C
Smältpunkt: -13
Flampunkt: 98°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008790
CAS nummer: 2550-26-7
EINECS: 219-847-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1774cb7bf9a7e21599972fd2ac31503b676bc240&vid=6e863df7825f34ce4e8e5955930266d158c39424&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %