1-Phenyl-2-butanone ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 1-Phenylbutan-2-one, Benzyl ethyl ketone
P0971-25ML P0971-5ML
TCIAP0971-25MLEA 5200 SEK
TCIAP0971-25ML TCIAP0971-5ML
1-Phenyl-2-butanone ≥95.0%
1-Phenyl-2-butanone
Formel: C₆H₅C(O)CH₂CH₂CH₃
MW: 148,2 g/mol
Kokpunkt: 226°C
Smältpunkt: 5 °C
Densitet: 0,989 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 90°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00009315
CAS nummer: 1007-32-5
EINECS: 213-752-1
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %