4-tert-Butylbenzonitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
B1576-25ML B1576-5ML
TCIAB1576-25MLEA 2125 SEK
TCIAB1576-25ML TCIAB1576-5ML
4-tert-Butylbenzonitrile ≥98.0%
4-tert-Butylbenzonitrile
Formel: C₁₁H₁₃N
Kokpunkt: 112°C
Densitet: 0,9492 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00075840
CAS nummer: 4210-32-6
EINECS: 224-137-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58348739d4b1796014791cb88156d7d4e518542a&vid=ae96abaae4daf24951c87d2da7413c85d7af913b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %