4-tert-Butylbenzaldehyde ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 4-(tert-Butyl)benzaldehyde
B1760-25G B1760-500G B1760-100G
TCIAB1760-25GEA 670 SEK
TCIAB1760-25G TCIAB1760-500G TCIAB1760-100G
4-tert-Butylbenzaldehyde ≥95.0%
4-tert-Butylbenzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₄O
MW: 162,23 g/mol
Kokpunkt: 246°C
Densitet: 0,971 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 101°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00035742
CAS nummer: 939-97-9
EINECS: 213-367-9
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=657d4f2b5e6e3aa827f1647d5a1a7446e26bc534&vid=77d5d7033244b397ba2027891ac809beb9dd769d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %