α-Bromo-3-nitrotoluene ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
N0625-10G
N0625-25G
TCIAN0625-10GEA
215
SEK
TCIAN0625-10G
TCIAN0625-25G
α-Bromo-3-nitrotoluene ≥98.0%
α-Bromo-3-nitrotoluene
Formel:
C₇H₆BrNO₂ Kokpunkt: 115°C Smältpunkt: 59…60 °C |
MDL Number:
MFCD00007271 CAS nummer: 3958-57-4 EINECS: 223-557-3 UN: 3261 ADR: 8,II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 57.0 to 61.0 deg-C |