4-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
A1056-25G A1056-5G
TCIAA1056-25GEA 1675 SEK
TCIAA1056-25G TCIAA1056-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline ≥97.0%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₅BrF₃N
Kokpunkt: 102°C
Densitet: 1,712 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 107°C
MDL Number: MFCD00064393
CAS nummer: 445-02-3
EINECS: 207-150-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18afe440f99c5addd2926d3726d039f168ccc8af&vid=4eca19abfe18b4bf97d0c8f0e0bb028812635401&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %