3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
3-Amino-5-bromo-α,α,α-trifluorotoluene, 5-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 3-Amino-5-bromobenzotrifluoride
A1914-25G
A1914-5G
TCIAA1914-25GEA
1525
SEK
TCIAA1914-25G
TCIAA1914-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel:
C₇H₅BrF₃N MW: 240.02 g/mol Flampunkt: 107°C |
MDL Number:
MFCD00236205 CAS nummer: 54962-75-3 EINECS: 259-412-6 |
|
Specifikation testresultat
Purity (GC) | min. 98.0 % |