2-Bromo-5-fluorotoluene ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
B1303-25G B1303-5G
TCIAB1303-25GEA 525 SEK
TCIAB1303-25G TCIAB1303-5G
2-Bromo-5-fluorotoluene ≥98.0%
2-Bromo-5-fluorotoluene
Formel: C₇H₆BrF
Kokpunkt: 177°C
Densitet: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 45°C
MDL Number: MFCD00017921
CAS nummer: 452-63-1
EINECS: 207-203-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3735fd91d6a41fe6f3bf2d3dc0545f1bf9e803b&vid=007b914c685894ebab66184cbf1fa70802791044&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %