4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 4-Bromobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene
B1252-25G B1252-250G
TCIAB1252-25GEA 535 SEK
TCIAB1252-25G TCIAB1252-250G
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0%
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
Formel: C₇H₄BrF₃
Kokpunkt: 155°C
Densitet: 1,6347 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 48°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000398
CAS nummer: 402-43-7
EINECS: 206-943-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e46047b23d60ae93eb3c6f5e701aadb722a6aa07&vid=1c0190b2ba33b05a89a972f685d97682bf9a8d04&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %