4-Bromo-2-fluorotoluene ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
1-Bromo-3-fluoro-4-methylbenzene
B1716-25G
B1716-5G
TCIAB1716-25GEA
830
SEK
TCIAB1716-25G
TCIAB1716-5G
4-Bromo-2-fluorotoluene ≥97.0%
4-Bromo-2-fluorotoluene
Formel:
C₇H₆BrF Kokpunkt: 100°C Densitet: 1,5 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 76°C |
MDL Number:
MFCD00013551 CAS nummer: 51436-99-8 EINECS: 257-201-3 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |