α-Bromo-2-fluorotoulene ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
2-Fluorobenzyl bromide, α-Bromo-o-fluorotoulene
F0209-25G
F0209-5G
TCIAF0209-25GEA
790
SEK
TCIAF0209-25G
TCIAF0209-5G
α-Bromo-2-fluorotoulene ≥98.0%
α-Bromo-2-fluorotoulene
Formel:
C₇H₆BrF Kokpunkt: 115°C Densitet: 1,567 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 82°C |
MDL Number:
MFCD00000324 CAS nummer: 446-48-0 EINECS: 207-169-1 UN: 3265 ADR: 8,II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |