α-Bromo-2,5-difluorotoluene ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
2-(Bromomethyl)-1,4-difluorobenzene, 2,5-Difluorobenzyl bromide
D2597-25G
D2597-5G
TCIAD2597-25GEA
1450
SEK
TCIAD2597-25G
TCIAD2597-5G
α-Bromo-2,5-difluorotoluene ≥98.0%
α-Bromo-2,5-difluorotoluene
Formel:
C₇H₅BrF₂ Kokpunkt: 186 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 8 °C Densitet: 1,609 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 15°C |
MDL Number:
MFCD00009897 CAS nummer: 85117-99-3 EINECS: 285-651-0 UN: 2924 ADR: 3,II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |