2,4-Difluorobenzyl bromide ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
1-(Bromomethyl)-2,4-difluorobenzene, α-Bromo-2,4-difluorotoluene
B1710-25G
B1710-5G
TCIAB1710-25GEA
2700
SEK
TCIAB1710-25G
TCIAB1710-5G
2,4-Difluorobenzyl bromide ≥98.0%
2,4-Difluorobenzyl bromide
Formel:
C₇H₅BrF₂ MW: 207,02 g/mol Kokpunkt: 42 °C (1 -rr) Densitet: 1,61 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 40°C |
MDL Number:
MFCD00011649 CAS nummer: 23915-07-3 EINECS: 245-938-3 UN: 2920 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |