α-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorotoluene ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
2,3,5,6-Tetrafluorobenzyl bromide, 2,3,5,6-Tetrafluorobenzylbromide
T1886-1G
T1886-5G
TCIAT1886-1GEA
1125
SEK
TCIAT1886-1G
TCIAT1886-5G
α-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorotoluene ≥97.0%
α-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorotoluene
Formel:
C₇H₃BrF₄ Kokpunkt: 80°C |
MDL Number:
MFCD00013549 CAS nummer: 53001-73-3 EINECS: 258-289-6 UN: 3265 ADR: 8,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Orange to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |