5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 1-Bromo-4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 4-Bromo-1-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
C1846-25G C1846-5G
TCIAC1846-25GEA 710 SEK
TCIAC1846-25G TCIAC1846-5G
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride ≥98.0%
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃BrClF₃
MW: 259,45 g/mol
Kokpunkt: 195°C
Smältpunkt: -21°C
Densitet: 1,7486 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 81°C
MDL Number: MFCD00000601
CAS nummer: 445-01-2
EINECS: 207-149-2
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %