4-Bromobenzyl chloride ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 4-Bromo-α-chlorotoluene, α-Chloro-4-bromotoluene, 1-Bromo-4-(chloromethyl)benzene, 1-(Chloromethyl)-4-bromobenzene
B3042-25G B3042-5G
TCIAB3042-25GEA 815 SEK
TCIAB3042-25G TCIAB3042-5G
4-Bromobenzyl chloride ≥98.0%
4-Bromobenzyl chloride
Formel: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Kokpunkt: 236°C
Smältpunkt: 40…41 °C
MDL Number: MFCD00040867
CAS nummer: 589-17-3
EINECS: 209-638-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01425
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb78fd952a4bd26213b2bcf6d3e055d0ee066d22&vid=e667da66176a2e49a4a74a7dfb02681ab36b950f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C