α-Bromo-3-chlorotoulene ≥95.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: α-Bromo-m-chlorotoulene, 3-Chlorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-chlorobenzene, alpha-Bromo-3-chlorotoluene
C1105-25G C1105-5G
TCIAC1105-25GEA 855 SEK
TCIAC1105-25G TCIAC1105-5G
α-Bromo-3-chlorotoulene ≥95.0%
α-Bromo-3-chlorotoulene
Formel: C₇H₆BrCl
Kokpunkt: 109°C
Densitet: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 98°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000597
CAS nummer: 766-80-3
EINECS: 212-171-0
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b5d6007b47a05b2d18842e2db1c1f74cf33d43c&vid=7b5d6007b47a05b2d18842e2db1c1f74cf33d43c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %