4-tert-Butyl-1-bromobenzene ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: 1-Bromo-4-tert-butylbenzene, 2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropane, 1-Bromo-4-(tert-butyl)benzene, 4-Bromo-tert-butylbenzene
B1727-100G B1727-25G
TCIAB1727-100GEA 710 SEK
TCIAB1727-100G TCIAB1727-25G
4-tert-Butyl-1-bromobenzene ≥96.0%
4-tert-Butyl-1-bromobenzene
Formel: C₁₀H₁₃Br
MW: 213,12 g/mol
Kokpunkt: 228°C
Smältpunkt: 15,5 °C
Densitet: 1,2572 g/cm³ (15 °C)
Flampunkt: 97°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000108
CAS nummer: 3972-65-4
EINECS: 223-599-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29fc420c81fcd7fd3a50ac4ed47d4305ff3c6855&vid=30a0c2844aba419d371b85ab3e0e8334ac9fb6ba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %