α,2-Dibromotoluene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 2-Bromobenzyl bromide
D1514-25G D1514-5G
TCIAD1514-25GEA 790 SEK
TCIAD1514-25G TCIAD1514-5G
α,2-Dibromotoluene ≥98.0%
α,2-Dibromotoluene
Formel: C₇H₆Br₂
MW: 249,93 g/mol
Kokpunkt: 253 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 34 °C
Densitet: 1,881 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: ≥ 110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000173
CAS nummer: 3433-80-5
EINECS: 222-334-8
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d28ebda1a60997e8ba51472b7358dc2dcf259d92&vid=d28ebda1a60997e8ba51472b7358dc2dcf259d92&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %