Methyl-3-pentenoate ≥90.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: trans-3-Pentenoic acid methyll ester, Methyl trans-3-Pentenoate
P1210-25ML P1210-5ML
TCIAP1210-25MLEA 3450 SEK
TCIAP1210-25ML TCIAP1210-5ML
Methyl-3-pentenoate ≥90.0%
Methyl-3-pentenoate
Formel: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Kokpunkt: 138°C
Flampunkt: 24°C
MDL Number: MFCD00191576
CAS nummer: 818-58-6
EINECS: 212-453-3
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3691f351d77ccc8bf0d58794e7f1350585bbee52&vid=3691f351d77ccc8bf0d58794e7f1350585bbee52&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %