(3-Bromopropyl)benzene 97,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
1-Bromo-3-phenylpropane
B1237-25G
B1237-500G
B1237-100G
TCIAB1237-25GEA
255
SEK
TCIAB1237-25G
TCIAB1237-500G
TCIAB1237-100G
(3-Bromopropyl)benzene 97,0 GC_ANALYSMETOD
(3-Bromopropyl)benzene
Formel:
BrH₂CCH₂CH₂(C₆H₅) MW: 199.09 g/mol Kokpunkt: 129°C Flampunkt: 101°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000257 CAS nummer: 637-59-2 EINECS: 211-294-7 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |