(1-Bromoethyl)benzene ≥95.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 1-Bromo-1-phenylethane, α-Methylbenzyl bromide
B0592-25G B0592-100G
TCIAB0592-25GEA 485 SEK
TCIAB0592-25G TCIAB0592-100G
(1-Bromoethyl)benzene ≥95.0%
(1-Bromoethyl)benzene
Formel: C₆H₅CHBrCH₃
Kokpunkt: 200°C
Smältpunkt: 50 °C
Densitet: 1,3605 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 96°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00000139
CAS nummer: 585-71-7
EINECS: 209-560-2
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6a354459ca43386fe523f23c958ba39e28b166d&vid=d5e4aea258e071f715e42fc4f0a044bd4e51b665&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %