1-Phenyl-1-propyne ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
P0219-25ML
P0219-5ML
TCIAP0219-25MLEA
2950
SEK
TCIAP0219-25ML
TCIAP0219-5ML
1-Phenyl-1-propyne ≥97.0%
1-Phenyl-1-propyne
Formel:
C₆H₅CCCH₃ Kokpunkt: 181°C Densitet: 0,942 g/cm³ (15 °C) Flampunkt: 62°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00009272 CAS nummer: 673-32-5 EINECS: 211-607-7 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |