Allylbenzene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 1-Phenyl-2-propene, 3-Phenylpropene
P0609-25ML P0609-100ML
TCIAP0609-25MLEA 575 SEK
TCIAP0609-25ML TCIAP0609-100ML
Allylbenzene ≥98.0%
Allylbenzene
Formel: (C₆H₅)CH₂CHCH₂
MW: 118,18 g/mol
Kokpunkt: 155°C
Smältpunkt: < –40 °C
Densitet: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 33°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008651
CAS nummer: 300-57-2
EINECS: 206-095-7
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd254d3885c7592cb5d34f22391a4efade39be74&vid=dd254d3885c7592cb5d34f22391a4efade39be74&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %