Allylpentafluorobenzene ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 3-(Pentafluorophenyl)-1-propene, 1-Allyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
A1611-25G A1611-5G
TCIAA1611-25GEA 1750 SEK
TCIAA1611-25G TCIAA1611-5G
Allylpentafluorobenzene ≥98.0%
Allylpentafluorobenzene
Formel: (C₆F₅)CH₂CHCH₂
MW: 208.13 g/mol
Densitet: 1.35
Flampunkt: 42°C
MDL Number: MFCD00000301
CAS nummer: 1736-60-3
EINECS: 217-083-6
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf4a2231dca12a6a02dfaa9c464b8d0e24891642&vid=4c4252e1b4c19e363facb2be89bd3d570ee4ab0f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %