1,3-Dimethoxybenzene 99,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
Synonyms:
Resorcinol dimethyl ether
D0628-25G
D0628-500G
D0628-100G
TCIAD0628-25GEA
215
SEK
TCIAD0628-25G
TCIAD0628-500G
TCIAD0628-100G
1,3-Dimethoxybenzene 99,0 GC_ANALYSMETOD
1,3-Dimethoxybenzene
Formel:
C₈H₁₀O₂ MW: 138.17 g/mol Kokpunkt: 217°C Smältpunkt: -52 Flampunkt: 87°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008384 CAS nummer: 151-10-0 EINECS: 205-783-4 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |